Learn More
Dräger™ CMS Chips: Vinyl Chloride
Codice prodotto. 12354649
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.3 to 10
10 to 250
Tempo di risposta:
30 to 420 sec.
45 to 100 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tempo di risposta Dimensione della confezione
12354649 10 to 250 45 to 100 sec. Pezzo
12344649 0.3 to 10 30 to 420 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12354649 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6406230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    218.30€ / pezzi 1
    Risparmia 51.15€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Suitable for 10 measurements of one gas
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Pressione dell'aria 700 to 1100 hpa
Tipo Vinyl Chloride CMS Chip
Intervallo di umidità 1 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 10 to 250
Tempo di risposta 45 to 100 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C