Learn More
Dräger™ Connecting cradle for Pac™ 1000, 3500, 5500, and 7000 Series Gas Detectors
Codice prodotto. 15120629
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pac 1000, 3500, 5500, and 7000 Series Gas Detectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15120629 Pac 1000, 3500, 5500, and 7000 Series Gas Detectors Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15120629 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8318587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.20€
    348.30€ / pezzi 1
    Risparmia 80.90€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Includes
USB cable
Accessory for Pac series gas detectors
  • Allows connection of any Pac detector to PC
Specifications
Dimensioni (L x P x A) 10 x 8 x 1 in. (304.8 x 20.32 x 2.5cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 1000, 3500, 5500, and 7000 Series Gas Detectors
Tipo Connecting Cradle
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 304.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.32 cm