Learn More
Dräger™ Carbon Dioxide (CO2) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 15348606
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Carbon Dioxide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
15348606 Carbon Dioxide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15348606 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.88€
    733.25€ / pezzi 1
    Risparmia 198.63€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 7000, X-am 5000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 5% vol.
  • Resolution: 0.1% vol.
  • Carbon Dioxide (CO2)
Specifica
Componenti misurati Carbon Dioxide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 7000, X-am 5000 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor