Learn More
Dräger™ Hydrogen Cyanide (HCN) XXS Sensor
Codice prodotto. 15680889
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Hydrogen Cyanide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
15680889 Hydrogen Cyanide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15680889 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.88€
    733.25€ / pezzi 1
    Risparmia 198.63€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 7000 and X-am 5000, X-am 5600 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 50 ppm
  • Resolution: 0.1 ppm
  • Warranty: 2 years
  • Hydrogen Cyanide (HCN)
Specifica
Componenti misurati Hydrogen Cyanide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor