Learn More
Dräger™ Hydrogen Replacement Sensor
Codice prodotto. 11332080
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 2000
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
11332080 0 to 2000 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11332080 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1773.23€
    1397.71€ / pezzi 1
    Risparmia 375.52€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
For Dräger™ Xam-7000, Pac III, MiniWarn™ and Multiwarn II Monitors
  • Detection Range: 0-2000
  • Detects: H2
Warranty
1 Year
Specifica
Componenti misurati Hydrogen (XS-R)
Intervallo di umidità 10 to 90%
Intervallo di misurazione 0 to 2000
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Warranty 1 Year