Learn More
Dräger™ Hydrogen Sulfide (H2S) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 15513975
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Hydrogen Sulfide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
15513975 Hydrogen Sulfide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15513975 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    425.73€ / pezzi 1
    Risparmia 117.42€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 100 ppm
  • Resolution: 1 ppm
  • Warranty: 2 years
  • Hydrogen Sulfide (H2S)
Specifica
Componenti misurati Hydrogen Sulfide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor