Learn More
Dräger™ Nitrogen Dioxide (NO2) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 12868310
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Nitrogen Dioxide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
12868310 Nitrogen Dioxide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12868310 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.45€
    610.64€ / pezzi 1
    Risparmia 166.81€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 7000, X-am 5000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 50 ppm
  • Resolution: 0.1 ppm
  • Warranty: 2 years
  • Nitrogen Dioxide (NO2)
Specifica
Componenti misurati Nitrogen Dioxide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 7000, X-am 5000 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor