Learn More
Dräger™ Oxygen (O2) XXS Replacement Sensor
Codice prodotto. 10387913
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oxygen
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
10387913 Oxygen Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10387913 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    425.73€ / pezzi 1
    Risparmia 117.42€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
XXS Replacement Sensor, for use with Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 multi-gas detectors.
  • Measuring range: 0 to 30.0% vol.
  • Resolution: 0.1% vol.
  • Warranty: 2 years
  • Oxygen (O2)
Warranty
2 anni
Specifica
Componenti misurati Oxygen
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 Multigas Detectors
Tipo Replacement Sensor