Learn More
Dräger™ Pac™ III Sensors
Codice prodotto. 11362080
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Hydrogen Sulfide (XS)
Oxygen (XS)
Intervallo di misurazione:
0 to 100
0 to 25%
Warranty:
3 Years
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Warranty unitSize
11362080 Oxygen (XS) 0 to 25% 3 Years Pezzo
15155187 Hydrogen Sulfide (XS) 0 to 100 3 Years Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362080 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    731.05€ / pezzi 1
    Risparmia 138.95€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide fast and accurate responses to hazardous gas levels
  • For use with Pac™ III single gas monitors
Specifica
Componenti misurati Oxygen (XS)
Intervallo di umidità 10 to 95%
Intervallo di misurazione 0 to 25%
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 0.1%
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40° to +50°C
Warranty 3 Years