Learn More
Dräger™ Pac™ III Sensors
Codice prodotto. 15155187
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Hydrogen Sulfide (XS)
Oxygen (XS)
Intervallo di misurazione:
0 to 100
0 to 25%
Warranty:
3 Years
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Warranty Dimensione della confezione
15155187 Hydrogen Sulfide (XS) 0 to 100 3 Years Pezzo
11362080 Oxygen (XS) 0 to 25% 3 Years Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15155187 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.55€
    731.05€ / pezzi 1
    Risparmia 195.50€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Provide fast and accurate responses to hazardous gas levels
  • For use with Pac™ III single gas monitors
Specifications
Componenti misurati Hydrogen Sulfide (XS)
Intervallo di umidità 10 to 90%
Intervallo di misurazione 0 to 100
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Warranty 3 Years