Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Codice prodotto. 11322090
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di sensore:
Smart Ex-IR sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Risoluzione:
100ppm, 0.01% Vol.
100ppm, 1% LEL, 1% Vol.
200ppm, 0.2% Vol.
Intervallo di misurazione:
0 to 9900 ppm, 0 to 100% vol.
0 to 9900 ppm, 0 to 5% vol.
0 to 9900ppm, 0 to 100% LEL, 0 to 100% vol.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di sensore Risoluzione Intervallo di misurazione unitSize
11322090 Smart Ex-IR sensor 100ppm, 1% LEL, 1% Vol. 0 to 9900ppm, 0 to 100% LEL, 0 to 100% vol. Pezzo
11942411 Smart IR-CO2 100ppm, 0.01% Vol. 0 to 9900 ppm, 0 to 5% vol. Pezzo
15104093 Smart IR-CO2 HC 200ppm, 0.2% Vol. 0 to 9900 ppm, 0 to 100% vol. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322090 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00€
    1546.00€ / pezzi 1
    Risparmia 294.00€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with X-am 7000 Multi Gas Detectors.
  • For hydrocarbon and carbon dioxide detection
  • Completely immune to poisoning
  • Operates in environments with low or no oxygen
  • Can be configured with multiple calibrations
  • Available in 0 to 100% LEL and 0 to 100% Vol.CO2 detection ranges
Type: Smart Ex-IR
  • Measuring Range: 0 to 9900 ppm, 0 to 100% LEL, 0 to 100% vol.
  • Resolution: 100ppm, 1% LEL, 1% Vol.
Type: Smart IR-CO2
  • Measuring Range: 0 to 9900 ppm, 0 to 5% vol.
  • Resolution: 100ppm, 0.01% Vol.
Type: Smart IR-CO2 HC
  • Measuring Range: 0 to 9900 ppm, 0 to 100% vol.
  • Resolution: 200ppm, 0.2% Vol.
Warranty
5 years
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) X-am 7000 Multi Gas Detector
Tipo Replacement Sensor
Intervallo di umidità 10 to 95%
Intervallo di misurazione 0 to 9900ppm, 0 to 100% LEL, 0 to 100% vol.
Gamma di pressione 700 to 1300hpa
Risoluzione 100ppm, 1% LEL, 1% Vol.
Tipi di sensore Smart Ex-IR sensor
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -13°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -25° to +60°C
Warranty 5 Years