Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.2 to 2%
40 to 800
Dimensione della confezione:
5 tests
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Acetone |
| Intervallo di misurazione | 40 to 800 |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 41°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 5° to 40°C |
| Tipo di provetta | Acetone 40/a |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- drager-tubes
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido