Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes
Codice prodotto. p-307909
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.2 to 2%
40 to 800
Dimensione della confezione:
5 tests
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10454292 0.2 to 2% pezzi 10
10707674 40 to 800 5 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10454292 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101511
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro
Intervallo di misurazione 0.2 to 2%
Gamma di pressione 1013hpa
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 68°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 20° to 40°C