Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Monossido di carbonio
Codice prodotto. 10429911
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.3 to 7%
10 to 3000
1:2.5 to 150
5 to 700
Da 2 a 50
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10429911 10 to 3000 pezzi 10
12806673 0.3 to 7% pezzi 10
10262531 Da 2 a 50 pezzi 10
10717284 1:2.5 to 150 pezzi 10
10476871 5 to 700 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10429911 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH20601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    125.96€ / pezzi 10
    Risparmia 27.04€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Carbon Monoxide
Intervallo di umidità 50mg/L
Intervallo di misurazione 10 to 3000
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 20 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 122 °F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Tipo di provetta Carbon monoxide 10/b2
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • draeger gas detector tubes carbon monoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.