Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Monossido di carbonio
Codice prodotto. 12806673
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.3 to 7%
10 to 3000
1:2.5 to 150
5 to 700
Da 2 a 50
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12806673 0.3 to 7% pezzi 10
10262531 Da 2 a 50 pezzi 10
10717284 1:2.5 to 150 pezzi 10
10476871 5 to 700 pezzi 10
10429911 10 to 3000 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12806673 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH29901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.88€
    156.61€ / pezzi 10
    Risparmia 45.27€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Carbon Monoxide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Pump or the X-act 5000
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità 50mg/L
Intervallo di misurazione 0.3 to 7%
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 30 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Tipo di provetta Carbon monoxide 0.3%/b