Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Acetone
Codice prodotto. 10212781
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
Da 100 a 12000
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10212781 Da 100 a 12000 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10212781 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH22901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.72€
    163.03€ / pezzi 10
    Risparmia 61.69€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Descrizione Fiale colorimetriche
Componenti misurati Acetone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Draeger Accuro Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità Da 5 a 20 mg/l
Intervallo di misurazione Da 100 a 12000
N. di corse 10
Quantità 10
Tempo di risposta 4 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 40 °C
Tipo di provetta Acetone 100/b