Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Acido acetico
Codice prodotto. 12314529
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
Da 5 a 80
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione unitSize
12314529 Da 5 a 80 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12314529 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6722101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    153.05€ / pezzi 10
    Risparmia 31.95€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Descrizione Fiale colorimetriche
Componenti misurati Acido acetico
Intervallo di umidità Inferiore a 30 mg/l
Intervallo di misurazione Da 5 a 80
N. di corse 3
Quantità 10
Tempo di risposta 30 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F
Temperature Range (Metric) da 10° a 40 °C
Tipo di provetta Acido acetico 5/a