Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes: Benzene
Codice prodotto. 12304539
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10
15 to 420
2 to 60
5 to 50
Tipo di provetta:
Benzene 0.5/a
Benzene 0.5/c
Benzene 15/a
Benzene 2/a
Benzene 5/b
Intervallo di umidità:
1 to 15mg/L
1 to 30mg/L
3 to 15mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
12304539 5 to 50 Benzene 5/b 3 to 15mg/L pezzi 10
10443291 15 to 420 Benzene 15/a 1 to 30mg/L Pezzo
10553802 0.5 to 10 Benzene 0.5/a 3 to 15mg/L pezzi 10
10430102 2 to 60 Benzene 2/a 1 to 15mg/L pezzi 5
10743263 0.5 to 10 Benzene 0.5/c 1 to 30mg/L pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12304539 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6728071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.51€
    146.00€ / pezzi 10
    Risparmia 42.51€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten. Note: Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Benzene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Draeger Accuro Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità 3 to 15mg/L
Intervallo di misurazione 5 to 50
N. di corse 20
Quantità 10
Tempo di risposta 8 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 104 °F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 40 °C
Tipo di provetta Benzene 5/b