Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes: Cyanide
Codice prodotto. 12324549
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
2 to 15
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12324549 2 to 15 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12324549 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6728791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.41€
    259.95€ / pezzi 10
    Risparmia 74.46€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Cyanide
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità Less than20mg/L
Intervallo di misurazione 2 to 15
N. di corse 10 (+2)
Quantità 10
Tempo di risposta 2.5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 30°C
Tipo di provetta Cyanide 2/a