Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Anidride carbonica
Codice prodotto. 10251161
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
1 to 20%
100 to 3000
5 to 60%
Da 0.1 a 6%
Da 0.5 a 10%
Da 100 a 3000
Tipo di provetta:
Anidride carbonica 0.1%/a2
Anidride carbonica 0.5%/a
Anidride carbonica 100/a
Carbon dioxide 1%/a
Carbon dioxide 100/a-p
Carbon dioxide 5%/A
Intervallo di umidità:
23 mg/l
23mg/L
30 mg/l
40mg/L
50 mg/l
50mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
10251161 Da 100 a 3000 Anidride carbonica 100/a 23 mg/l pezzi 10
10629503 100 to 3000 Carbon dioxide 100/a-p 23mg/L pezzi 10
10167340 Da 0.1 a 6% Anidride carbonica 0.1%/a2 30 mg/l pezzi 10
10661923 Da 0.5 a 10% Anidride carbonica 0.5%/a 50 mg/l pezzi 10
10113112 5 to 60% Carbon dioxide 5%/A 50mg/L pezzi 10
10615631 1 to 20% Carbon dioxide 1%/a 40mg/L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10251161 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101811
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Detector tubes
Le provette di rilevazione in vetro vengono riempite con un liquido di supporto con reagente inerte (gel di silice, ossido di alluminio o silicato di alluminio) impregnato con un reagente indicatore. Il reagente fornisce un'indicazione colorimetrica in presenza di un particolare gas, vapore o aerosol. Le concentrazioni possono essere rilevate direttamente in base alla variazione di colore sulla scala stampata sulla provetta. Le provette sono chiuse ermeticamente. La maggior parte ha una durata di conservazione di due anni (se conservate a temperatura ambiente). Disponibili in confezioni da dieci.
Nota: alcuni test richiedono, oltre alla provetta di rilevazione, una provetta per trattamento preliminare o una provetta per confronto. Tali provette sono incluse nella confezione da 10, riducendo così il numero delle provette di rilevazione. Il numero effettivo delle provette di rilevazione è riportato nelle tabelle per le ordinazioni.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Anidride carbonica
Intervallo di umidità 23 mg/l
Intervallo di misurazione Da 100 a 3000
N. di corse 10
Quantità 10
Tempo di risposta 4 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 59°F to 77°F
Temperature Range (Metric) Da 15° a 25 °C
Tipo di provetta Anidride carbonica 100/a