Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Anidride carbonica
Codice prodotto. p-177971
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
1 to 20%
100 to 3000
5 to 60%
Da 0.1 a 6%
Da 0.5 a 10%
Da 100 a 3000
Tipo di provetta:
Anidride carbonica 0.1%/a2
Anidride carbonica 0.5%/a
Anidride carbonica 100/a
Carbon dioxide 1%/a
Carbon dioxide 100/a-p
Carbon dioxide 5%/A
Intervallo di umidità:
23 mg/l
23mg/L
30 mg/l
40mg/L
50 mg/l
50mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Intervallo di umidità Dimensione della confezione
10629503 100 to 3000 Carbon dioxide 100/a-p 23mg/L pezzi 10
10251161 Da 100 a 3000 Anidride carbonica 100/a 23 mg/l pezzi 10
10167340 Da 0.1 a 6% Anidride carbonica 0.1%/a2 30 mg/l pezzi 10
10661923 Da 0.5 a 10% Anidride carbonica 0.5%/a 50 mg/l pezzi 10
10113112 5 to 60% Carbon dioxide 5%/A 50mg/L pezzi 10
10615631 1 to 20% Carbon dioxide 1%/a 40mg/L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10629503 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6728521
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note: Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Carbon Dioxide
Intervallo di umidità 23mg/L
Intervallo di misurazione 100 to 3000
Quantità 10
Tempo di risposta 5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 59°F to 77°F
Temperature Range (Metric) 15° to 25°C
Tipo di provetta Carbon dioxide 100/a-p