Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a breve termine - acido cloridico
Codice prodotto. 10296771
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Acido cloridrico 1/a
Acido cloridrico 50/a
Hydrochloric Acid, Nitric Acid 1/a
Intervallo di misurazione:
1 to 10ppm
50 - 5000 ppm
Da 1 a 10 ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione unitSize
10296771 Acido cloridrico 1/a Da 1 a 10 ppm pezzi 10
10788914 Acido cloridrico 50/a 50 - 5000 ppm pezzi 10
10252581 Hydrochloric Acid, Nitric Acid 1/a 1 to 10ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10296771 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH29501
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Acido cloridrico 1/a
Intervallo di misurazione Da 1 a 10 ppm