Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a breve termine - acido cloridico
Description
- Glass vial
- Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifications
Specifications
| Componenti misurati | Acido cloridrico 50/a |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Tipo | Gas Detection Tube |
| Intervallo di umidità | 15 mg/l |
| Intervallo di misurazione | 50 - 5000 ppm |
| N. di corse | 42379 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 5 min./30 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 122°F |
| Temperature Range (Metric) | Da 10° a 50 °C |