Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - idrogeno
Codice prodotto. 10530663
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Floruro di idrogeno 1.5/b (gas o vapore)
Perossido di idrogeno 0.1/a (gas o vapore)
Intervallo di misurazione:
Da 0.1 a 3 ppm
Da 1.5 a 15 ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione unitSize
10530663 Perossido di idrogeno 0.1/a (gas o vapore) Da 0.1 a 3 ppm pezzi 10
10325192 Floruro di idrogeno 1.5/b (gas o vapore) Da 1.5 a 15 ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10530663 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101041
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Perossido di idrogeno 0.1/a (gas o vapore)
Intervallo di misurazione Da 0.1 a 3 ppm
Quantità 10/Box