Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - De Tube Mercaptan
Descrizione
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Mercaptan 0.5/a |
| Intervallo di umidità | 3 to 15mg/L |
| Intervallo di misurazione | 0.5 to 5ppm |
| N. di corse | 20 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 5 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 10° to 40°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X10 Tube Mercaptan 0.5a range 0.5-5ppm 0.5 to 5 ppm0.5 to 5 ppm+/- 10 to 15% (pack of 10)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptan