Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - De Tube Mercury
Codice prodotto. 12886663
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.05 to 2mg/m3
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
12886663 0.05 to 2mg/m3 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12886663 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH23101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.03€
    153.15€ / pezzi 10
    Risparmia 43.88€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Mercury 0.1/b
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità Less than20mg/L
Intervallo di misurazione 0.05 to 2mg/m3
N. di corse 40 to 1
Quantità 10
Tempo di risposta 10 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C