Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Hydrogen Sulfide 0.5/a |
| Intervallo di umidità | 3 to 30mg/L |
| Intervallo di misurazione | 0.5 to 15ppm / 5 to 150ppm |
| N. di corse | 10 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 6 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |