Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
Descrizione
Dräger short-term detector tubes for spot gas measurements.
- Target Gas: Hydrogen Sulfide (H2S)
- Measurement Range: 100 to 2000 ppm
- Number of Strokes (n): 1
- Measurement Duration: ca. 30 sec.
- Color Change: White to brown
- Standard Deviation: 5% to 10%
- Operating Temperature: 0°C to 40°C
- Operating Humidity: 3 to 40 mg H2O/L
- Reaction Principle: H2S + Pb2+ → PbS + 2H+
- Cross Sensitivity: 2000 ppm Sulfur dioxide and 100 ppm Nitrogen dioxide do not interfere.
- Compatibility: For use with Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Acido solfidrico 100/a |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Tipo | Gas Detection Tube |
| Intervallo di umidità | Da 3 a 40 mg/l |
| Intervallo di misurazione | Da 100 a 2000 ppm |
| N. di corse | 1 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 30 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | Da 0° a 40 °C |