Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Acido solfidrico 1/d |
| Intervallo di umidità | 40 mg/l |
| Intervallo di misurazione | Da 1 a 200 ppm |
| N. di corse | 1/10 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 6 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 35.6°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | da 2° a 40 °C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?