Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Mercaptan
Descrizione
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Mercaptan 20/a (Ethanethiol) |
| Intervallo di umidità | 3 to 30mg/L |
| Intervallo di misurazione | 20 to 100ppm |
| N. di corse | 10 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 2.5 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 122°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 50°C |