Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - n-Octane
Codice prodotto. 10049230
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
10 to 300ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10049230 10 to 300ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10049230 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8101691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.34€
    216.61€ / pezzi 10
    Risparmia 34.73€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Petroleum Hydrocarbons 10/a
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di misurazione 10 to 300ppm
N. di corse 8
Quantità 10
Tempo di risposta 1.5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 77°F
Temperature Range (Metric) 5° to 25°C