Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Nitrogen Fumes
Codice prodotto. 10098920
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Nitrous Fumes 0.5/a
Nitrous Fumes 100/c
Nitrous Fumes 2/a
Nitrous Fumes 20/a
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10ppm
100 to 5000ppm
2 to 100ppm
20 to 500ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10098920 Nitrous Fumes 0.5/a 0.5 to 10ppm pezzi 10
12364569 Nitrous Fumes 20/a 20 to 500ppm pezzi 10
12896663 Nitrous Fumes 100/c 100 to 5000ppm pezzi 10
10358612 Nitrous Fumes 2/a 2 to 100ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10098920 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH29401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.43€
    62.64€ / pezzi 10
    Risparmia 19.79€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Nitrous Fumes 0.5/a
Intervallo di misurazione 0.5 to 10ppm