Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Nitrogen Fumes
Codice prodotto. 10358612
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Nitrous Fumes 0.5/a
Nitrous Fumes 100/c
Nitrous Fumes 2/a
Nitrous Fumes 20/a
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10ppm
100 to 5000ppm
2 to 100ppm
20 to 500ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10358612 Nitrous Fumes 2/a 2 to 100ppm pezzi 10
12364569 Nitrous Fumes 20/a 20 to 500ppm pezzi 10
12896663 Nitrous Fumes 100/c 100 to 5000ppm pezzi 10
10098920 Nitrous Fumes 0.5/a 0.5 to 10ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10358612 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH31001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.35€
    147.89€ / pezzi 10
    Risparmia 54.46€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Nitrous Fumes 2/a
Intervallo di umidità 30mg/L
Intervallo di misurazione 2 to 100ppm
N. di corse 5/10
Quantità 10
Tempo di risposta 1 to 2 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C