Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Olio nebulizzato
Codice prodotto. 10245492
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oil Mist 1/a
Olio 10/a-P
Intervallo di misurazione:
0.1 - 1 mg/m3
1 to 10mg/m3
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10245492 Oil Mist 1/a 1 to 10mg/m3 pezzi 10
10495192 Olio 10/a-P 0.1 - 1 mg/m3 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245492 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6733031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    231.86€ / pezzi 10
    Risparmia 48.14€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gas detection tubes for oil mist.
6733031:
  • Indicates only mineral and synthetic oil aerosols (mist)
  • Standard measuring range: 1 to 10mg/m3
  • No.of Strokes n: 100
  • Time for measurement: approx. 25 min.
  • Color change: White to brown
6728371:
  • Indicates the total concentration of mineral and synthetic oil aerosols (mist) and oil vapors
  • Standard measuring range: 25 to 100ug
  • Color change: White to beige or yellow
Order Info
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Certificazione/Conformità Safety Equipment Institute (SEI) certified
Componenti misurati Oil Mist 1/a
Intervallo di umidità Less than20mg/L
Intervallo di misurazione 1 to 10mg/m3
N. di corse 100
Quantità 10
Tempo di risposta 25 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.