Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Olio nebulizzato
Codice prodotto. 10495192
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oil Mist 1/a
Olio 10/a-P
Intervallo di misurazione:
0.1 - 1 mg/m3
1 to 10mg/m3
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10495192 Olio 10/a-P 0.1 - 1 mg/m3 pezzi 10
10245492 Oil Mist 1/a 1 to 10mg/m3 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10495192 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6728371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.64€
    234.60€ / pezzi 10
    Risparmia 38.04€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Gas detection tubes for oil mist.
6733031:
  • Indicates only mineral and synthetic oil aerosols (mist)
  • Standard measuring range: 1 to 10mg/m3
  • No.of Strokes n: 100
  • Time for measurement: approx. 25 min.
  • Color change: White to brown
6728371:
  • Indicates the total concentration of mineral and synthetic oil aerosols (mist) and oil vapors
  • Standard measuring range: 0.1 to 1 mg/m3
  • Color change: White to beige or yellow
Order Info
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Certificazione/Conformità Certificato dal Safety Equipment Institute (SEI)
Componenti misurati Olio 10/a-P
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aerotest System
Intervallo di misurazione 0.1 - 1 mg/m3
Quantità 10
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) Da 10° a 30 °C