Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Oxygen
Codice prodotto. 10475382
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
5 to 23%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione unitSize
10475382 5 to 23% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10475382 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8103261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    304.43€ / pezzi 1
    Risparmia 63.57€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Oxygen
Intervallo di umidità 0 to 40mg/L
Intervallo di misurazione 5 to 23%
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 1 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 122°F
Temperature Range (Metric) 5° to 50°C