Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a breve termine - ozono
Codice prodotto. 10355142
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Ozone 10/a
Ozono 0.05/b
Intervallo di misurazione:
0.05 - 0.7 ppm
20 to 300ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Intervallo di misurazione unitSize
10355142 Ozone 10/a 20 to 300ppm pezzi 10
10120921 Ozono 0.05/b 0.05 - 0.7 ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10355142 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH21001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For making spot measurements for various gases and vapors
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Ozone 10/a
Intervallo di umidità 2 to 30mg/L
Intervallo di misurazione 20 to 300ppm
N. di corse 1
Quantità 10
Tempo di risposta 20 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C