Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Petroleum Hydrocarbons
Codice prodotto. 10504601
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
100 to 2500ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10504601 100 to 2500ppm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10504601 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6730201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.64€
    147.78€ / pezzi 10
    Risparmia 42.86€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Petroleum Hydrocarbons 100/a (Acetylene)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervallo di umidità Less than30mg/L
Intervallo di misurazione 100 to 2500ppm
N. di corse 2
Quantità 10
Tempo di risposta 30 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C