Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Vapore acqueo
Codice prodotto. 10296602
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.05 to 1
1 to 40
3 to 60
Da 20 a 1500
Da 20 a 40 mg/l
Da 5 a 200
Tipo di provetta:
Vapore acqueo 1/b
Vapore acqueo 20/a-P
Vapore acqueo 5/a-p
Water vapor 0.1
Water vapor 0.1/a
Water vapor 3/a
Tempo di risposta:
1.5 min.
2 min.
20/40 sec.
25 min.
Da 10 a 5 min.
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Tempo di risposta Dimensione della confezione
10296602 Da 20 a 1500 Vapore acqueo 20/a-P Da 10 a 5 min. Pezzo
10318562 Da 5 a 200 Vapore acqueo 5/a-p 25 min. pezzi 10
15242770 3 to 60 Water vapor 3/a Not Applicable pezzi 3
10443922 0.05 to 1 Water vapor 0.1/a 1.5 min. pezzi 10
10729314 Da 20 a 40 mg/l Vapore acqueo 1/b 20/40 sec. pezzi 10
10062541 1 to 40 Water vapor 0.1 2 min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10296602 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8103061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.49€
    163.48€ / pezzi 1
    Risparmia 47.01€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Detector tubes
Le provette di rilevazione in vetro vengono riempite con un liquido di supporto con reagente inerte (gel di silice, ossido di alluminio o silicato di alluminio) impregnato con un reagente indicatore. Il reagente fornisce un'indicazione colorimetrica in presenza di un particolare gas, vapore o aerosol. Le concentrazioni possono essere rilevate direttamente in base alla variazione di colore sulla scala stampata sulla provetta. Le provette sono chiuse ermeticamente. La maggior parte ha una durata di conservazione di due anni (se conservate a temperatura ambiente). Disponibili in confezioni da dieci.
Nota: alcuni test richiedono, oltre alla provetta di rilevazione, una provetta per trattamento preliminare o una provetta per confronto. Tali provette sono incluse nella confezione da 10, riducendo così il numero delle provette di rilevazione. Il numero effettivo delle provette di rilevazione è riportato nelle tabelle per le ordinazioni.
Order Info
È possibile estendere l'intervallo di misura elencato per alcune provette di rilevazione: Contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific™ per maggiori informazioni.
Specifica
Componenti misurati Vapore acqueo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aerotest System
Intervallo di umidità Non applicabile
Intervallo di misurazione Da 20 a 1500
Quantità 10
Tempo di risposta Da 10 a 5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 104 °F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 40 °C
Tipo di provetta Vapore acqueo 20/a-P