Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Vapore acqueo
Codice prodotto. 10318562
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.05 to 1
1 to 40
3 to 60
Da 20 a 1500
Da 20 a 40 mg/l
Da 5 a 200
Tipo di provetta:
Vapore acqueo 1/b
Vapore acqueo 20/a-P
Vapore acqueo 5/a-p
Water vapor 0.1
Water vapor 0.1/a
Water vapor 3/a
Tempo di risposta:
1.5 min.
2 min.
20/40 sec.
25 min.
Da 10 a 5 min.
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Tempo di risposta unitSize
10318562 Da 5 a 200 Vapore acqueo 5/a-p 25 min. pezzi 10
15242770 3 to 60 Water vapor 3/a Not Applicable pezzi 3
10443922 0.05 to 1 Water vapor 0.1/a 1.5 min. pezzi 10
10729314 Da 20 a 40 mg/l Vapore acqueo 1/b 20/40 sec. pezzi 10
10296602 Da 20 a 1500 Vapore acqueo 20/a-P Da 10 a 5 min. Pezzo
10062541 1 to 40 Water vapor 0.1 2 min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10318562 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6728531
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note: Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
È possibile estendere l'intervallo di misura elencato per alcune provette di rilevazione: Contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific™ per maggiori informazioni.
Specifica
Componenti misurati Vapore acqueo
Intervallo di umidità Non applicabile
Intervallo di misurazione Da 5 a 200
Quantità 10
Tempo di risposta 25 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 104 °F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 40 °C
Tipo di provetta Vapore acqueo 5/a-p