Learn More
Dräger™ Sulfur Dioxide Replacement Sensor
Codice prodotto. 15179992
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
15179992 0 to 50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15179992 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.85€
    1083.72€ / pezzi 1
    Risparmia 290.13€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Sensor for use with X-am 7000 Multi-Gas Monitors
  • Detection Range: 0-50
  • Detects: SO2
Warranty
1 Year
Specifica
Componenti misurati Sulfur Dioxide (XS)
Intervallo di umidità 10 to 90%
Intervallo di misurazione 0 to 50
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 0.1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40° to +50°C
Warranty 1 Year