Learn More
Dräger™ USB Dira w/USB Cable for MiniWarn X-am™ 1/2/5000/7000 Communication Adaptor
Codice prodotto. 15385673
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
USB Dira with USB Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15385673 USB Dira with USB Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15385673 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8317409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.20€
    338.71€ / pezzi 1
    Risparmia 90.49€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MiniWarn X-am 1/2/5000, X-am 7000 Communication Adaptor Infrared to USB
Tipo USB Dira with USB Cable