Learn More
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump: Battery Packs
Codice prodotto. 13547260
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
NiMH Battery Pack
Tensione:
110V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Tensione Dimensione della confezione
13547260 NiMH Battery Pack 110V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13547260 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 4523520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.50€
    439.03€ / pezzi 1
    Risparmia 93.47€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) X-act 5000 Automatic Tube Pump
Tipo NiMH Battery Pack
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 5° to 40°C
Tensione 110V