Learn More
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump: Chargers
Codice prodotto. 13537270
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Wall Charger
Dimensioni (L x P x A):
6 x 6 x 6 in. (15.2 x 15.2 x 15.2cm)
Tensione:
110/230VAC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensioni (L x P x A) Tensione Dimensione della confezione
13537270 Wall Charger 6 x 6 x 6 in. (15.2 x 15.2 x 15.2cm) 110/230VAC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13537270 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 4523545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    117.30€ / pezzi 1
    Risparmia 27.54€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 6 in. (15.2 x 15.2 x 15.2cm)
Tipo Wall Charger
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 15.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 5° to 40°C
Tensione 110/230VAC
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm