Learn More
Dräger™ Battery Packs for X-am™ 7000 Multigas Monitor
Codice prodotto. 11352090
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Standard Battery Pack
Autonomia della batteria:
9 hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Autonomia della batteria Dimensione della confezione
11352090 Standard Battery Pack 9 hr. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11352090 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8317408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory for X-am 7000 Multigas Monitor.
Accessory for X-am 7000 Multigas Monitors.
Specifica
Autonomia della batteria 9 hr.
Dimensioni (L x P x A) 6 x 5.5 x 3 in. (15 x 14 x 7.5cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Draeger X-am 7000 Multigas Monitor
Tipo Standard Battery Pack
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 7.5 cm
Protezione IP IP67
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Peso (sistema imperiale) 21.12 oz.
Peso (sistema metrico) 600g
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 14 cm