Learn More
Dräger™ XS-2 Sensors for MiniWarn™ Multi-Gas Monitors
Codice prodotto. 11322080
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 25%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
11322080 0 to 25% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11322080 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6810375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.83€
    591.32€ / pezzi 1
    Risparmia 159.51€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
For Detecting or monitoring oxygen gas
  • Measuring range of 0-25% volume
  • 0.1% volume resolution
  • Compatible with Pac III, MiniWarn and Multiwarn II monitors
Warranty
2 anni
Specifica
Componenti misurati Oxygen
Intervallo di umidità 10 to 95%
Intervallo di misurazione 0 to 25%
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 0.1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40° to +50°C
Warranty 2 Years