Learn More
Dräger™ XS Sensors for MiniWarn™ Multi-Gas Monitors
Codice prodotto. 10030032
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
10030032 0 to 200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10030032 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6809115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1506.98€
    1186.94€ / pezzi 1
    Risparmia 320.04€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
For detecting or monitoring acetaldehyde gas
  • Range: 0 to 200 ppm with 1 ppm resolution
Specifica
Componenti misurati Organic Vapor
Intervallo di umidità 10 to 90%
Intervallo di misurazione 0 to 200
Gamma di pressione 700 to 1300mbar
Risoluzione 0.5
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Warranty 1 Year