Learn More
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC
Codice prodotto. 15600899
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 2000 ppm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
15600899 0 to 2000 ppm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15600899 Fornitore Draeger Safety N. del fornitore 6813210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    425.73€ / pezzi 1
    Risparmia 117.42€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC detects CO at 1 ppm resolution for use with X-am™ 5600 series multi-gas monitors.
  • 0 - 2000 ppm gas detector sensor
  • Detects CO at 1 ppm resolution
  • For use with X-am™ 5600 series multi-gas monitors
Specifica
Certificazione/Conformità CSA Certified, MED Approved
Componenti misurati Carbon Monoxide
Da utilizzare con (apparecchiatura) X-am 5600 Series Multigas Monitors
Intervallo di misurazione 0 to 2000 ppm
Risoluzione 1 ppm
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C