Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ AR-GLAS™ Spare Burette
Codice prodotto. 10064310 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10064310
Marca: BRAND™ 23715
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with Dr. Schilling pattern from AR-GLAS™. For use with Automatic Burettes.
  • AR-GLAS™ construction
  • For use with automatic burette
  • Dr. Schilling pattern
  • Schellbach style back
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automatic burettes
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Automatic Buret