Learn More
Cytiva Dracon sponge, thickness = 6 mm (0.25 inch)
Codice prodotto. 11500914 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.6 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11500914
Marca: Cytiva 80642162
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Order Info
  • Dimension: 3.54 x 4.13 in. (9 x 10.5cm)
  • Thickness: 0.25 in. (6mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
Tipo Blotting Sponge
Spessore (sistema imperiale) 0.23 in.
Spessore (sistema metrico) 0.6 cm